7-Octenoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Oct-7-enoic acid
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 96.3 EUR
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Formula: C₈H₁₄O₂
Densidad: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258724
Núm. CAS: 18719-24-9
UN: 3265
ADR: 8,III