tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55220-1G OR55220-250MG OR55220-5G
APOSOR55220-1GEA 364 EUR
APOSOR55220-1G APOSOR55220-250MG APOSOR55220-5G
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₅S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22123271
Núm. CAS: 521267-18-5