3-Hexino 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5524-25G
APOSOR5524-25GEA 104 EUR
APOSOR5524-25G
3-Hexino 99%
3-Hexino
Formula: C₆H₁₀
Pto. Ebullición: 80…82 °C
Densidad: 0,723 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009381
Núm. CAS: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II