8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
OR55245-5G
APOSOR55245-5GEA 162 EUR
APOSOR55245-5G
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
8-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,03 g/mol
Pto. de fusión: 152…157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699199
Núm. CAS: 868362-18-9