1-Dodecino
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5525-25G OR5525-5G
APOSOR5525-25GEA 348 EUR
APOSOR5525-25G APOSOR5525-5G
1-Dodecino
1-Dodecino
Formula: C₁₂H₂₂
Pto. Ebullición: 215 °C
Pto. de fusión: –19 °C
Densidad: 0,778 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008960
Núm. CAS: 765-03-7