(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55254-250MG OR55254-1G OR55254-5G
APOSOR55254-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR55254-250MG APOSOR55254-1G APOSOR55254-5G
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₅H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02683060
Núm. CAS: 65732-69-6