Ácido 4-pentinoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5526-1G OR5526-25G OR5526-5G
APOSOR5526-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5526-1G APOSOR5526-25G APOSOR5526-5G
Ácido 4-pentinoico 98%
Ácido 4-pentinoico
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 109…110 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 54…58 °C
Pto. de inflamación: 75 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004407
Núm. CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 3261
ADR: 8,II