Isoxazolidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR55263-250MG OR55263-1G OR55263-5G
APOSOR55263-250MGEA 61.3 EUR
APOSOR55263-250MG APOSOR55263-1G APOSOR55263-5G
Isoxazolidine hydrochloride
Isoxazolidine hydrochloride
Formula: C₃H₇NO·HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100465
Núm. CAS: 39657-45-9