Benceno-1,3-ditiol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzene-1,3-dithiol
OR55264-1G OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA 95.7 EUR
APOSOR55264-1G APOSOR55264-5G
Benceno-1,3-ditiol
Benceno-1,3-ditiol
Formula: C₆H₆S₂
MW: 142,25 g/mol
Pto. Ebullición: 244 °C
Pto. de fusión: 24…25 °C
Densidad: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004842
Núm. CAS: 626-04-0