2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55270-100G
OR55270-25G
APOSOR55270-100GEA
452
EUR
APOSOR55270-100G
APOSOR55270-25G
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Formula:
C₆H₅ClN₂O₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010300 Núm. CAS: 6358-07-2 |