5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Benzyloxycarbonylamino)valeric acid, 5-(Carbobenzoxyamino)pentanoic Acid, N-Cbz-5-aminovaleric Acid, 5-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanoic acid, N-Cbz-5-aminopentanoic Acid
OR55278-25G
APOSOR55278-25GEA 116 EUR
APOSOR55278-25G
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Pto. de fusión: 99…105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00188458
Núm. CAS: 23135-50-4