1,4-Dicloro-2-butino 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,4-Dichlorobut-2-yne
OR5528-25G OR5528-5G OR5528-100G
APOSOR5528-25GEA 46.4 EUR
APOSOR5528-25G APOSOR5528-5G APOSOR5528-100G
1,4-Dicloro-2-butino 98+%
1,4-Dicloro-2-butino
Formula: C₄H₄Cl₂
MW: 122.98 g/mol
Pto. Ebullición: 165…168 °C
Pto. de fusión: -34.5
Densidad: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000981
Núm. CAS: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1 II