1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(1-Ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR55282-100G
APOSOR55282-100GEA 111 EUR
APOSOR55282-100G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₃H₂₃BN₂O₃
MW: 266,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11857753
Núm. CAS: 1029716-44-6