4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4-Bromophenyl)dibenzo[b,d]furan
OR55286-5G
APOSOR55286-5GEA 30.6 EUR
APOSOR55286-5G
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
4-(4-Bromophenyl)dibenzofuran
Formula: C₁₈H₁₁BrO
MW: 323,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19441306
Núm. CAS: 955959-84-9