3-Fenil-2-propin-1-ol 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
OR5529-100G OR5529-25G OR5529-5G
APOSOR5529-100GEA 294 EUR
APOSOR5529-100G APOSOR5529-25G APOSOR5529-5G
3-Fenil-2-propin-1-ol 98+%
3-Fenil-2-propin-1-ol
Formula: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Pto. Ebullición: 129…130 °C/10mmHg
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040914
Núm. CAS: 1504-58-1