(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol, (1R,2R)-(-)-1-Amino-2-hydroxyindan, (1R,2R)-1-Aminoindan-2-ol
OR55290-1G OR55290-5G
APOSOR55290-1GEA 59.9 EUR
APOSOR55290-1G APOSOR55290-5G
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149.19 g/mol
Pto. de fusión: 142…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275447
Núm. CAS: 163061-73-2