2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55295-250MG OR55295-1G
APOSOR55295-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR55295-250MG APOSOR55295-1G
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264341
Núm. CAS: 42381-05-5