Ethyl 2,4,6-trimethylphenyl-acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl mesitylacetate
OR55298-10G OR55298-2G
APOSOR55298-10GEA 292 EUR
APOSOR55298-10G APOSOR55298-2G
Ethyl 2,4,6-trimethylphenyl-acetate
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Formula: C₁₃H₁₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051916
Núm. CAS: 5460-08-2