1-Bromo-2-butino 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5530-25G OR5530-5G OR5530-100G
APOSOR5530-25GEA 0 EUR
APOSOR5530-25G APOSOR5530-5G APOSOR5530-100G
1-Bromo-2-butino 98%
1-Bromo-2-butino
Formula: C₄H₅Br
Pto. Ebullición: 123…125 °C
Densidad: 1,519 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190233
Núm. CAS: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3,III