4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55318-25G OR55318-100G
APOSOR55318-25GEA 132 EUR
APOSOR55318-25G APOSOR55318-100G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Formula: C₆H₆Br₂N₂
Pto. de fusión: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00795598
Núm. CAS: 49764-63-8