Quinoline-N-oxide hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55323-25G
OR55323-5G
APOSOR55323-25GEA
292
EUR
APOSOR55323-25G
APOSOR55323-5G
Quinoline-N-oxide hydrate
Quinoline-N-oxide hydrate
Formula:
C₉H₇NO·xH₂O Pto. de fusión: 52…55 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149472 Núm. CAS: 64201-64-5 |