1,3-Dihidroxinaftaleno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Naftaleno-1,3-diol
OR55332-1G OR55332-5G
APOSOR55332-1GEA 36.4 EUR
APOSOR55332-1G APOSOR55332-5G
1,3-Dihidroxinaftaleno 99%
1,3-Dihidroxinaftaleno
Formula: C₁₀H₈O₂
Pto. de fusión: 123…126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003965
Núm. CAS: 132-86-5