5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphine
OR55339-100MG OR55339-250MG
APOSOR55339-100MGEA 183 EUR
APOSOR55339-100MG APOSOR55339-250MG
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphyrin
Formula: C₄₄H₂₂Cl₈N₄
MW: 890,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191500
Núm. CAS: 37083-37-7