Ácido 5-cloro-2-metoxifenilborónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5534-25G OR5534-5G
APOSOR5534-25GEA 42.2 EUR
APOSOR5534-25G APOSOR5534-5G
Ácido 5-cloro-2-metoxifenilborónico 98%
Ácido 5-cloro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
Pto. de fusión: 134…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318966
Núm. CAS: 89694-48-4