5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine, meso-Tetra(4-pyridyl)porphine
OR55340-100MG OR55340-250MG
APOSOR55340-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR55340-100MG APOSOR55340-250MG
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Formula: C₄₀H₂₆N₈
MW: 618,69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009626
Núm. CAS: 16834-13-2