Malonato de di-terc-butilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55346-100G OR55346-500G OR55346-25G
APOSOR55346-100GEA 68.3 EUR
APOSOR55346-100G APOSOR55346-500G APOSOR55346-25G
Malonato de di-terc-butilo 98%
Malonato de di-terc-butilo
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Pto. Ebullición: 65…67 °C/1mmHg
Densidad: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008810
Núm. CAS: 541-16-2