3,4,5-Trimetilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55349-5G OR55349-1G OR55349-25G
APOSOR55349-5GEA 94.4 EUR
APOSOR55349-5G APOSOR55349-1G APOSOR55349-25G
3,4,5-Trimetilanilina 98%
3,4,5-Trimetilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130022
Núm. CAS: 1639-31-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III