[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5536-1G OR5536-5G
APOSOR5536-1GEA 286 EUR
APOSOR5536-1G APOSOR5536-5G
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, grado técnico
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid
Formula: C₈H₇ClO₄S
Pto. de fusión: 125…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094677
Núm. CAS: 22958-99-2
UN: 3261
ADR: 8,III