5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (5-Acetamido-2-nitro)benzeneboronicacid
OR5539-1G OR5539-5G OR5539-10G
APOSOR5539-1GEA 143 EUR
APOSOR5539-1G APOSOR5539-5G APOSOR5539-10G
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₅
MW: 223,9800 g/mol
Pto. de fusión: 193…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659829
Núm. CAS: 78887-36-2