6-Nitroanthranilic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55396-1G OR55396-25G OR55396-5G
APOSOR55396-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55396-1G APOSOR55396-25G APOSOR55396-5G
6-Nitroanthranilic acid
6-Nitroanthranilic acid
Formula: C₇H₆N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00034785
Núm. CAS: 50573-74-5