2'-Aminoacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
OR55399-100G OR55399-1KG OR55399-500G
APOSOR55399-100GEA 39.3 EUR
APOSOR55399-100G APOSOR55399-1KG APOSOR55399-500G
2'-Aminoacetofenona 95%
2'-Aminoacetofenona
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007717
Núm. CAS: 551-93-9