Ácido 2,2'-oxidiacético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55403-100G OR55403-500G
APOSOR55403-100GEA 139 EUR
APOSOR55403-100G APOSOR55403-500G
Ácido 2,2'-oxidiacético 98%
Ácido 2,2'-oxidiacético
Formula: C₄H₆O₅
Pto. de fusión: 140…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004309
Núm. CAS: 110-99-6