(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-Methyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
OR55409-25G OR55409-5G
APOSOR55409-25GEA 429 EUR
APOSOR55409-25G APOSOR55409-5G
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066526
Núm. CAS: 60456-21-5