5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR5544-1G OR5544-250MG
APOSOR5544-1GEA 432 EUR
APOSOR5544-1G APOSOR5544-250MG
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
Formula: C₁₂H₁₆BNO₄
Pto. de fusión: 134…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659853
Núm. CAS: 850568-79-5