5-Aminopentan-1-ol, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55441-100G OR55441-500G OR55441-25G
APOSOR55441-100GEA 150 EUR
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G APOSOR55441-25G
5-Aminopentan-1-ol, grado técnico
5-Aminopentan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008237
Núm. CAS: 2508-29-4
UN: 3259
ADR: 8,III