5-Hydroxypicolinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR5545-1G OR5545-5G OR5545-100G OR5545-25G
APOSOR5545-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5545-1G APOSOR5545-5G APOSOR5545-100G APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinic acid 95%
5-Hydroxypicolinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Pto. de fusión: 260…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661309
Núm. CAS: 15069-92-8