5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55452-1G OR55452-5G
APOSOR55452-1GEA 0 EUR
APOSOR55452-1G APOSOR55452-5G
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 97%
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05663983
Núm. CAS: 76006-08-1