2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5547-1G OR5547-5G OR5547-25G
APOSOR5547-1GEA 143 EUR
APOSOR5547-1G APOSOR5547-5G APOSOR5547-25G
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₇NO₆
Pto. de fusión: 199…201 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216499
Núm. CAS: 205985-96-2