Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
OR55475-25G OR55475-5G
APOSOR55475-25GEA 271 EUR
APOSOR55475-25G APOSOR55475-5G
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 97%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Formula: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12198129
Núm. CAS: 103440-52-4