Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR55477-1G
OR55477-5G
OR55477-10G
APOSOR55477-1GEA
21.9
EUR
APOSOR55477-1G
APOSOR55477-5G
APOSOR55477-10G
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate
Formula:
C₉H₉IO₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12923250 Núm. CAS: 52570-33-9 |