3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55482-1G OR55482-250MG OR55482-5G
APOSOR55482-1GEA 284 EUR
APOSOR55482-1G APOSOR55482-250MG APOSOR55482-5G
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide 99%
3-(Bromomethyl)-1-methylpiperidine hydrobromide
Formula: C₇H₁₅Br₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00101673
Núm. CAS: 41886-04-8
UN: 1759
ADR: 8,II