4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
OR5549-1G OR5549-5G
APOSOR5549-1GEA 127 EUR
APOSOR5549-1G APOSOR5549-5G
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Methoxycarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BClO₄
Pto. de fusión: 48…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659928
Núm. CAS: 334018-52-9