Ácido 1-Boc-5-cianoindol-2 borónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid, 5-Cyano-1H-indole-2-boronic acid, N-BOC protected
OR5550-1G OR5550-100MG
APOSOR5550-1GEA 259 EUR
APOSOR5550-1G APOSOR5550-100MG
Ácido 1-Boc-5-cianoindol-2 borónico 98%
Ácido 1-Boc-5-cianoindol-2 borónico
Formula: C₁₄H₁₅BN₂O₄
MW: 286,09 g/mol
Pto. de fusión: 260…270 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04114578
Núm. CAS: 475102-15-9