Ciclopropano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55510-25G OR55510-5G OR55510-100G
APOSOR55510-25GEA 637 EUR
APOSOR55510-25G APOSOR55510-5G APOSOR55510-100G
Ciclopropano 99%
Ciclopropano
Formula: C₃H₆
Pto. Ebullición: –33 °C
Pto. de fusión: –128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 75-19-4
UN: 1027
ADR: 2.1,