5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR55519-1G OR55519-250MG
APOSOR55519-1GEA 481 EUR
APOSOR55519-1G APOSOR55519-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline 98%
5-Bromo-4-methoxy-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247,0461 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031127
Núm. CAS: 6943-69-7