(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
OR55548-25G OR55548-5G
APOSOR55548-25GEA 720 EUR
APOSOR55548-25G APOSOR55548-5G
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235,64 g/mol
Pto. de fusión: 95…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859935
Núm. CAS: 58032-84-1
UN: 3261
ADR: 8,III