2'-Methoxy-1'-acetonaphthone 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55564-1G OR55564-5G
APOSOR55564-1GEA 65.4 EUR
APOSOR55564-1G APOSOR55564-5G
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone 99%
2'-Methoxy-1'-acetonaphthone
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Pto. de fusión: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11553477
Núm. CAS: 5672-94-6