1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR55572-1G OR55572-25G OR55572-5G
APOSOR55572-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55572-1G APOSOR55572-25G APOSOR55572-5G
1,4-Dibromo-2-iodobenzene 99%
1,4-Dibromo-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃Br₂I
Pto. de fusión: 38…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07778993
Núm. CAS: 89284-52-6