2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55573-25G OR55573-5G OR55573-100G
APOSOR55573-25GEA 143 EUR
APOSOR55573-25G APOSOR55573-5G APOSOR55573-100G
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylacetamide
Formula: C₄H₈BrNO
Pto. Ebullición: 63…65 °C/1mmHg
Densidad: 1,5412 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12026683
Núm. CAS: 5468-77-9
UN: 2735
ADR: 8,III