4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR55577-1G OR55577-250MG OR55577-5G
APOSOR55577-1GEA 221 EUR
APOSOR55577-1G APOSOR55577-250MG APOSOR55577-5G
4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran 97%
4-Ethynyltetrahydro-2H-pyran
Formula: C₇H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17016081
Núm. CAS: 1202245-65-5
UN: 1993
ADR: 3,II